3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201375-100MG PC201375-250MG PC201375-1G
APOSPC201375-100MGEA 469 DKK
APOSPC201375-100MG APOSPC201375-250MG APOSPC201375-1G
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Formel: C₈H₆FNO₂·ClH
Molekylvægt: 203.598 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135525
CAS-nummer: 917760-91-9