6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201370-250MG PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA 5130 DKK
APOSPC201370-250MG APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384489
CAS-nummer: 913090-41-2