6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201365-100MG PC201365-250MG PC201365-1G
APOSPC201365-100MGEA 830 DKK
APOSPC201365-100MG APOSPC201365-250MG APOSPC201365-1G
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16250437
CAS-nummer: 893620-44-5