8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201364-100MG PC201364-250MG PC201364-1G
APOSPC201364-100MGEA 933 DKK
APOSPC201364-100MG APOSPC201364-250MG APOSPC201364-1G
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molekylvægt: 216.157 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11506686
CAS-nummer: 890839-66-4