(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201363-250MG PC201363-1G PC201363-5G
APOSPC201363-250MGEA 305 DKK
APOSPC201363-250MG APOSPC201363-1G APOSPC201363-5G
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine
Formel: C₇H₆BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972477
CAS-nummer: 887585-99-1