5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201361-100MG PC201361-250MG PC201361-1G
APOSPC201361-100MGEA 745 DKK
APOSPC201361-100MG APOSPC201361-250MG APOSPC201361-1G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 98%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₅FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062552
CAS-nummer: 887570-96-9