5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201357-100MG PC201357-250MG PC201357-1G
APOSPC201357-100MGEA 482 DKK
APOSPC201357-100MG APOSPC201357-250MG APOSPC201357-1G
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18256823
CAS-nummer: 885588-17-0