6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201355-100MG PC201355-250MG PC201355-1G
APOSPC201355-100MGEA 656 DKK
APOSPC201355-100MG APOSPC201355-250MG APOSPC201355-1G
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde 95+%
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778419
CAS-nummer: 885280-34-2