2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201354-100MG PC201354-250MG PC201354-1G
APOSPC201354-100MGEA 775 DKK
APOSPC201354-100MG APOSPC201354-250MG APOSPC201354-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₂ClF₃N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193434
CAS-nummer: 884860-62-2