5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201349-250MG PC201349-1G
APOSPC201349-250MGEA 1020 DKK
APOSPC201349-250MG APOSPC201349-1G
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112587
CAS-nummer: 884494-73-9