4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201327-100MG
PC201327-250MG
APOSPC201327-100MGEA
731
DKK
APOSPC201327-100MG
APOSPC201327-250MG
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14706776 CAS-nummer: 859721-53-2 |