Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201322-10G PC201322-1G PC201322-5G
APOSPC201322-10GEA 5620 DKK
APOSPC201322-10G APOSPC201322-1G APOSPC201322-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate
Formel: C₉H₈F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566175
CAS-nummer: 84937-82-6