5,7-Difluorochroman-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201320-250MG PC201320-1G PC201320-5G
APOSPC201320-250MGEA 985 DKK
APOSPC201320-250MG APOSPC201320-1G APOSPC201320-5G
5,7-Difluorochroman-4-one 95%
5,7-Difluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11518474
CAS-nummer: 844648-22-2