2-Fluorobenzoyl cyanide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201313-10G PC201313-5G PC201313-1G PC201313-25G
APOSPC201313-10GEA 1290 DKK
APOSPC201313-10G APOSPC201313-5G APOSPC201313-1G APOSPC201313-25G
2-Fluorobenzoyl cyanide 95+%
2-Fluorobenzoyl cyanide
Formel: C₈H₄FNO
Molekylvægt: 149.122 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658449
CAS-nummer: 80277-41-4