5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201311-100MG PC201311-250MG
APOSPC201311-100MGEA 275 DKK
APOSPC201311-100MG APOSPC201311-250MG
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05861553
CAS-nummer: 799274-07-0