2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC201302-250MG PC201302-1G
APOSPC201302-250MGEA 502 DKK
APOSPC201302-250MG APOSPC201302-1G
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-3-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261073
CAS-nummer: 76350-70-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III