3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201295-250MG PC201295-1G PC201295-5G
APOSPC201295-250MGEA 623 DKK
APOSPC201295-250MG APOSPC201295-1G APOSPC201295-5G
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₄F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835188
CAS-nummer: 736990-88-8