1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201290-1G PC201290-5G
APOSPC201290-1GEA 774 DKK
APOSPC201290-1G APOSPC201290-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃O
Molekylvægt: 202.173 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045104
CAS-nummer: 713-45-1