1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201286-1G PC201286-25G PC201286-5G
APOSPC201286-1GEA 230 DKK
APOSPC201286-1G APOSPC201286-25G APOSPC201286-5G
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene 95+%
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene
Formel: C₈H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00176732
CAS-nummer: 705-84-0