Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201284-250MG PC201284-1G PC201284-5G
APOSPC201284-250MGEA 436 DKK
APOSPC201284-250MG APOSPC201284-1G APOSPC201284-5G
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.138 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203651
CAS-nummer: 70163-98-3