1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201278-1G PC201278-5G
APOSPC201278-1GEA 1110 DKK
APOSPC201278-1G APOSPC201278-5G
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molekylvægt: 204.146 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840324
CAS-nummer: 67589-15-5