Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201268-100MG PC201268-250MG PC201268-1G
APOSPC201268-100MGEA 656 DKK
APOSPC201268-100MG APOSPC201268-250MG APOSPC201268-1G
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate
Formel: C₉H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042789
CAS-nummer: 606080-43-7