2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201267-100MG PC201267-250MG PC201267-25MG
APOSPC201267-100MGEA 2280 DKK
APOSPC201267-100MG APOSPC201267-250MG APOSPC201267-25MG
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine 95+%
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine
Formel: C₇H₁₄F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08461787
CAS-nummer: 605659-03-8