2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201255-250MG PC201255-1G
APOSPC201255-250MGEA 285 DKK
APOSPC201255-250MG APOSPC201255-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol
Formel: C₉H₉F₃O
Molekylvægt: 190.162 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233111
CAS-nummer: 446-65-1