3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201252-100MG PC201252-250MG
APOSPC201252-100MGEA 731 DKK
APOSPC201252-100MG APOSPC201252-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol
Formel: C₄H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20483912
CAS-nummer: 431-23-2