(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201224-100MG PC201224-1G PC201224-250MG
APOSPC201224-100MGEA 1110 DKK
APOSPC201224-100MG APOSPC201224-1G APOSPC201224-250MG
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06761856
CAS-nummer: 298690-90-1