3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201218-1G PC201218-250MG
APOSPC201218-1GEA 1560 DKK
APOSPC201218-1G APOSPC201218-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline 98%
3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025429
CAS-nummer: 264194-31-2