Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201215-100MG PC201215-1G PC201215-250MG
APOSPC201215-100MGEA 1770 DKK
APOSPC201215-100MG APOSPC201215-1G APOSPC201215-250MG
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656840
CAS-nummer: 256935-98-5