1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201212-100MG PC201212-1G PC201212-250MG
APOSPC201212-100MGEA 1620 DKK
APOSPC201212-100MG APOSPC201212-1G APOSPC201212-250MG
1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
1-Chloro-7-fluorophthalazine
Formel: C₈H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18432628
CAS-nummer: 23928-56-5