1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201211-100MG PC201211-1G PC201211-250MG
APOSPC201211-100MGEA 1350 DKK
APOSPC201211-100MG APOSPC201211-1G APOSPC201211-250MG
1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
1-Chloro-6-fluorophthalazine
Formel: C₈H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18432630
CAS-nummer: 23928-55-4