5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201209-1G PC201209-250MG
APOSPC201209-1GEA 1900 DKK
APOSPC201209-1G APOSPC201209-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847600
CAS-nummer: 239122-51-1