2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201198-1G PC201198-5G
APOSPC201198-1GEA 1530 DKK
APOSPC201198-1G APOSPC201198-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
MDL Number: MFCD00096939
CAS-nummer: 219715-34-1