1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201195-100MG PC201195-1G PC201195-250MG
APOSPC201195-100MGEA 752 DKK
APOSPC201195-100MG APOSPC201195-1G APOSPC201195-250MG
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09959717
CAS-nummer: 214045-86-0