4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201173-100MG PC201173-1G PC201173-250MG
APOSPC201173-100MGEA 162 DKK
APOSPC201173-100MG APOSPC201173-1G APOSPC201173-250MG
4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038174
CAS-nummer: 174603-56-6