2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201172-25G PC201172-5G PC201172-1G
APOSPC201172-25GEA 3120 DKK
APOSPC201172-25G APOSPC201172-5G APOSPC201172-1G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₂
Molekylvægt: 169.153 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22055006
CAS-nummer: 1736-85-2