Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201164-1G PC201164-5G
APOSPC201164-1GEA 719 DKK
APOSPC201164-1G APOSPC201164-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226326
CAS-nummer: 167760-75-0