6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201162-100MG PC201162-250MG
APOSPC201162-100MGEA 907 DKK
APOSPC201162-100MG APOSPC201162-250MG
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664875
CAS-nummer: 16544-67-5