2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201158-1G PC201158-250MG PC201158-5G
APOSPC201158-1GEA 2320 DKK
APOSPC201158-1G APOSPC201158-250MG APOSPC201158-5G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14708149
CAS-nummer: 15996-89-1