4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201154-100MG PC201154-1G PC201154-250MG
APOSPC201154-100MGEA 502 DKK
APOSPC201154-100MG APOSPC201154-1G APOSPC201154-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743686
CAS-nummer: 1582-25-8