3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201149-100MG PC201149-1G PC201149-250MG
APOSPC201149-100MGEA 1450 DKK
APOSPC201149-100MG APOSPC201149-1G APOSPC201149-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline 97%
3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Molekylvægt: 224.458 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29058770
CAS-nummer: 1539469-93-6