4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201141-100MG PC201141-1G PC201141-250MG
APOSPC201141-100MGEA 1200 DKK
APOSPC201141-100MG APOSPC201141-1G APOSPC201141-250MG
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FNO·ClH
Molekylvægt: 203.641 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25542148
CAS-nummer: 1447606-44-1