3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201139-100MG PC201139-250MG PC201139-1G
APOSPC201139-100MGEA 0 DKK
APOSPC201139-100MG APOSPC201139-250MG APOSPC201139-1G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23712078
CAS-nummer: 1427373-55-4