2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201134-100MG PC201134-1G PC201134-250MG
APOSPC201134-100MGEA 1230 DKK
APOSPC201134-100MG APOSPC201134-1G APOSPC201134-250MG
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24713349
CAS-nummer: 1402412-84-3