5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201133-1G PC201133-250MG PC201133-5G
APOSPC201133-1GEA 1090 DKK
APOSPC201133-1G APOSPC201133-250MG APOSPC201133-5G
5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride
Formel: C₅H₆FN₃·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20441448
CAS-nummer: 1401426-18-3