5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201127-100MG PC201127-250MG
APOSPC201127-100MGEA 218 DKK
APOSPC201127-100MG APOSPC201127-250MG
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135714
CAS-nummer: 1352152-46-5