2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201121-100MG PC201121-1G PC201121-250MG
APOSPC201121-100MGEA 545 DKK
APOSPC201121-100MG APOSPC201121-1G APOSPC201121-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584604
CAS-nummer: 134000-96-7