2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201119-100MG PC201119-1G PC201119-250MG
APOSPC201119-100MGEA 818 DKK
APOSPC201119-100MG APOSPC201119-1G APOSPC201119-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₄Cl₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044318
CAS-nummer: 132195-42-7