(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201115-100MG PC201115-1G PC201115-250MG
APOSPC201115-100MGEA 1490 DKK
APOSPC201115-100MG APOSPC201115-1G APOSPC201115-250MG
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₉ClFN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12758016
CAS-nummer: 1313593-59-7