(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201114-1G PC201114-5G
APOSPC201114-1GEA 230 DKK
APOSPC201114-1G APOSPC201114-5G
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09955074
CAS-nummer: 129101-37-7