5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201110-100MG PC201110-1G PC201110-250MG
APOSPC201110-100MGEA 162 DKK
APOSPC201110-100MG APOSPC201110-1G APOSPC201110-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18208171
CAS-nummer: 127425-74-5